Merck
AABH93DE306A
AA BLOCKS, INC.
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)chromium(III)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.24
MDL-Nummer:
Inchi Code
1S/3C5H5F3O2.Cr/c3*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h3*2,9H,1H3;/q;;;+3/p-3/b3*3-2+;
InChIKey
ZRECTAUIPJYNRS-OXFMIOTJSA-K
Lagertemp.
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/14592-89-3
Synonym
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)chromium(III)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=14592-89-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)