Merck
AABH93DE14C4
AA BLOCKS, INC.
2-Nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H8F3NO4/c1-2-18-9(15)7-4-3-6(10(11,12)13)5-8(7)14(16)17/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
UDXSWRMABOCZPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/702673-02-7
Synonym
2-Nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=702673-02-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)