Certified Reference Microorganisms
Für verlässliche Leistungsprüfungen
Vitroids™- und LENTICULE®-Scheiben
Die Qualitätskontrolle ist ein wesentliches Element des Qualitätssicherungssystems eines Labors, und zertifizierte Referenzmaterialien (CRM) sind grundlegend für eine effektive Qualitätskontrolle erforderlich. Die Vitroids™- und LENTICULE®-Scheiben von Millipore wurden speziell entwickelt, um Laboren die Möglichkeit zu geben, für jeden Qualitätskontrolltest von Medien geeignete, gebrauchsfertige mikrobiologische Kontrollen zu verwenden.
Die Konzentrationen koloniebildender Einheiten (KBE) sind so ausgelegt, dass keine oder nur minimale Verdünnungsschritte erforderlich sind. Sie werden von der Nationalen Sammlung von Typenkulturen (NCTC®) / der Nationalen Sammlung pathogener Pilze (NCPF®) bzw. der Spanischen Sammlung von Typenkulturen (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®) unter Lizenz bereitgestellt.
Die LENTICULE®- und Vitroids™-Scheiben werden unter Bedingungen hergestellt, die den Standards ISO 17034 und ISO/IEC 17025 entsprechen. Diese Scheiben enthalten definierte zertifizierte KBE mit einer Standardabweichung und erweiterter Unsicherheit. Die Scheiben enthalten Reinkulturen von Bakterien, Hefen oder Schimmelpilzen in einer festen wasserlöslichen Matrix. Das zertifizierte Referenzmaterial für Mikroorganismen findet seine Anwendung in der routinemäßigen Qualitätskontrolle bei Nahrungsmittel-, Getränke-, Wasser- und Umfeldprüfungen, bei der Methodenentwicklung und -validierung und als Kulturen in Forschungsstudien.
Abschnitte
Vitroids™ und LENTICULE®-Scheiben sind als kleine wasserlösliche Scheiben erhältlich und vereinfachen so die Inokulum-Vorbereitung. Sie können sich ein Video ansehen, in dem die Verwendung dieser CRM-Scheiben direkt oder über flüssige Medien vor der Inokulation Schritt für Schritt gezeigt wird.
- Hauptmerkmale: Zertifizierte KBE, zuverlässig definiertes Inokulum von 15–150.000 pro Scheibe.
- Stabilität: Nahezu 16 Monate stabil, bei -20 °C lagerbar. Die Anzahl der KBE ändert sich nicht, die Organismen brauchen keine Wiederherstellungszeit und haben keine Verzögerungsphase.
- Zeiteinsparungen: Spart 1 Stunde Zeit pro Teststamm. Die Scheiben sparen Zeit, da keine Stammkulturen angelegt werden müssen. Für die Organismen ist keine Wiederherstellungszeit oder Voranreicherung erforderlich.
- Genauigkeit: Standardabweichung und Konzentrationsbereich im Qualitätszertifikat (CoQ).
- Rückverfolgbarkeit: Die Scheiben werden aus einer rückverfolgbaren Kultur hergestellt, die gefriergetrocknet von der CECT®-, NCTC®- und NCPF®-Sammlung bezogen wurde. Die Scheiben sind im Vergleich zu einem CRM zur Charakterisierung rückverfolgbar. Jede Platte wird als Bild gespeichert, und alle Dokumente und Daten werden gespeichert.
Mikrobiologische Standards
Bakterienstandards
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Reinkulturen von Bakterien-CRM in Form von LENTICULE®- und Vitroids™-Scheiben an, die mindestens ein Jahr lang haltbar sind. Die Scheiben werden mit Bakterien im viablen Stadium (keine Verzögerungsphase oder Wiederherstellungszeit) und mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert, in dem die durchschnittliche Anzahl KBE und eine erweiterte Unsicherheit über den Mittelwert angegeben ist.
Hefestandards
Wir liefern Hefe-CRM in Vitroids™-Scheiben mit KBE-Werten von 15–80, 80–130 und 1000–10.000 für Ihren Laborbedarf.
Schimmelpilzstandards
Wir bieten Schimmelpilz-CRM in Form von Vitroids™-Scheiben an, um die Sicherheit und Wirksamkeit Ihrer Produkte, die regelmäßig Schimmelpilzen und Pilzen ausgesetzt sind, sicherzustellen.
Negativkontrollstandards
Wir haben Negativkontroll-CRM in Form von LENTICULE®-Scheiben in unserem Sortiment, durch welche die Wirksamkeit Ihrer mikrobiologischen Versuche sichergestellt wird.
Sehen Sie sich das Webinar über zertifizierte mikrobiologische Referenzmaterialien (CRM) an und erfahren Sie mehr über die technischen Anforderungen und Anwendungen von CRM und die innovativen, nach EN ISO 17034:2016 und ISO/IEC 17025:2017 akkreditierten Vitroids™- und LENTICULE®-Scheiben.
Stäbchen
Gammaproteobacteria
Andere Bakterien
Dienstleistungen und regulatorische Anforderungen für die Lebensmittel- & Getränkeindustrie
Unser Team aus erfahrenen Fachleuten kann maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, und Ihnen helfen, Ihre mikrobiellen QK-Testverfahren für eine verbesserte Sicherheits- und Qualitätskontrolle zu optimieren.
Weitere Informationsquellen
- Brochure: Microbiology Standards
Vitroids™ and LENTICULE® discs save time and costs as it eliminates the need for preparing stock cultures. The organisms do not require recovery time or pre-enrichment steps either.
- Application Note: Vitroids™ and Lenticule® Discs for Spiking Samples
Learn how to use certified reference materials (CRMs) to perform a spiking protocol for method verification.
- White Paper: FAQs on Microbiology Standards Frequently Asked Questions About Microbiology Standards
Read the frequently asked questions about Vitroids™ and LENTICULE® CRMs from the experts.
- Flyer: Microbial Quality Control in Food According to EN ISO 11133
Our culture media is in compliance with ISO 11133 and the corresponding QC strains - available as ready-to-use Vitroids™ and LENTICULE® discs.
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
Looking to simplify your culture media performance testing? Our Vitroids™ and LENTICULE® Discs Certified Reference Materials are tailored to streamline your growth promotion tests. They offer ready-to-use discs with practical CFU levels.
- White Paper: Vitroids™ and LENTICULE® Discs Strain Equivalency to ATCC and CMCC
All the strains for the Vitroids™ and LENTICULE® discs are sourced from the cell culture collections. You can read the whitepaper to discover the history of each strain used, including gene sequences and cross-references to ATCC, CMCC, and other cell culture collections.