Finden Sie Einfachheit in Stabilität
Optimieren Sie Ihre genetischen CHO-Stabilitätstests mit der Aptegra™-Plattform
Aptegra™-Test zur Bestimmung der genetischen Stabilität von CHO-Zellen
Optimieren Sie Ihre genetischen Stabilitätstests mit der NGS-basierten Aptegra™-Plattform
Das Testpaket zur Bestimmung der genetischen Stabilität für biopharmazeutische Zellbanken ist seit Jahrzehnten relativ unverändert. Dieser herkömmliche Ansatz für genetische Stabilitätstests beruht auf einer Reihe komplexer Tests, um die Anforderungen der ICH-Richtlinie Q5B zu erfüllen, von denen viele nur eine begrenzte Aussagekraft und Empfindlichkeit haben und lange Bearbeitungszeiten erfordern.
Mit dem Aptegra™-Test zur Bestimmung der genetischen Stabilität von CHO-Zellen bietet unsere unternehmenseigene Aptegra™-Plattform den ersten optimierten Einzeltest, der herkömmliche Methoden zur Bestimmung der genetischen Stabilität ersetzt und Ergebnisse in einem Drittel der Zeit liefert. Dieser Test nutzt die kombinierte Leistung der Ganzgenomsequenzierung (Whole Genome Sequencing, WGS) und fachkundiger Bioinformatik, um eine schnellere All-in-One-Lösung für ein umfassendes Testpaket zu liefern:
- Gene of Interest (GOI)-Sequenzanalyse
- Bestimmung der Kopienzahl
- Sequenzanalyse der flankierenden Regionen
- Bestimmung der Integrationsstelle
- Analyse von Einfügungen oder Löschungen
Der Aptegra™-Test zur Bestimmung der genetischen Stabilität von CHO-Zellen erfolgt im Rahmen eines GMP-validierten Arbeitsablaufs und liefert von Experten geprüfte Ergebnisse innerhalb von 30 Tagen, wobei weniger Ihrer wertvollen Zellbank verwendet wird.
Stabilitätstests sollten einfach sein. Und wenn das gesamte Genom genutzt wird, ist das auch möglich. Der Aptegra™-Test zur Bestimmung der genetischen Stabilität von CHO-Zellen:
- Ersetzt Southern-Blot-Analyse, Sanger-Sequenzierung, PCR und FISH durch eine einzige Technologie
- Nutzt fachkundige Bioinformatik, um alle gesetzlichen Anforderungen für genetische Stabilität zu erfüllen
- Beseitigt Primer-Bias, Design-Zeit und Test-Optimierung
- Beseitigt jegliches Rätselraten bei der Dateninterpretation
- Reduziert die Vorlaufzeit für Kunden durch Bestellung von Standardprodukten
- Liefert konsistent schnelle, zuverlässige Ergebnisse
Der Aptegra™-Test zur Bestimmung der genetischen Stabilität von CHO-Zellen im Vergleich zum herkömmlichen Testpaket mit fünf Tests |
---|
* Für die FISH-Analyse erforderliche aktiv wachsende Zellen
** Empfohlen für ddPCR und Southern-Blot-Analyse