Merck
Electron tomographic analysis of synaptic ultrastructure.
The Journal of comparative neurology (2012-06-12)
Alain C Burette, Thomas Lesperance, John Crum, Maryann Martone, Niels Volkmann, Mark H Ellisman, Richard J Weinberg
RESUMEN
Synaptic function depends on interactions among sets of proteins that assemble into complex supramolecular machines. Molecular biology, electrophysiology, and live-cell imaging studies have provided tantalizing glimpses into the inner workings of the synapse, but fundamental questions remain regarding the functional organization of these "nano-machines." Electron tomography reveals the internal structure of synapses in three dimensions with exceptional spatial resolution. Here we report results from an electron tomographic study of axospinous synapses in neocortex and hippocampus of the adult rat, based on aldehyde-fixed material stabilized with tannic acid in lieu of postfixation with osmium tetroxide. Our results provide a new window into the structural basis of excitatory synaptic processing in the mammalian brain.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide, ReagentPlus®, 99.8%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution, 4 wt. % in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution, suitable for electron microscopy, 4% in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution, 2.5 wt. % in tert-butanol
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide, ACS reagent, ≥98.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution, suitable for electron microscopy, 2% in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Os EnCat® 40, extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide, Sealed ampule.
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
100 tests
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 95,40
500 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 386,00
3000 test
Fecha estimada de envío 22 de marzo de 2025
US$ 1.940,00