Merck
V900890
Sigma-Aldrich
Estroptozocina
Vetec, reagent grade, 98%, powder
Sinónimos:
N-(Metilnitrosocarbamoil)-α-D-glucosamina, Estreptozotocina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
265.22
Beilstein:
2060675
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
121 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
Clave InChI
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Descripción general
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), an antibiotic, is primarily isolated from Streptomyces achromogenes.[1]
Aplicación
Streptozocin has been used:
  • to treat mice intraperitoneally for the animal experiments[2]
  • in sodium citrate buffer to treat mice intraperitoneally for in vivo STZ treatment to perform single-cell RNA sequencing of pancreatic endocrine cells[3]
  • to induce diabetes/diabetic retinopathy (DR) in mice to study the role of microglial spleen tyrosine kinase (Syk) in DR[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Compuesto N-nitroso que actúa como donante de óxido nítrico en los islotes pancreáticos; induce la muerte de las células secretoras de insulina, produciendo un modelo animal de diabetes. Potente agente metilante del ADN que induce la rotura cromosómica.
Compuesto N-nitroso que actúa como donante de óxido nítrico en los islotes pancreáticos; induce la muerte de las células secretoras de insulina, produciendo un modelo animal de diabetes. Potente agente metilante del ADN que induce la rotura cromosómica. Citotóxico para las líneas celulares tumorales neuroendocrinas que expresan el transportador de glucosa GLUT2.
Streptozocin (STZ or 2-deoxy-2(3-methyl-3-nitrosoureido)-d-glucopyranose), a potent alkylating agent,[4] resulting in pancreatic β-cell destruction, is used as an agent to induce insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) experimentally. It exhibits oncolytic,[4] anti-tumor, oncogenic, and diabetogenic properties.[1] This antineoplastic agent is used in the treatment of metastatic pancreatic islet cell carcinoma. STZ can directly methylate DNA and is highly genotoxic.[4]
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Mouse models of insulin dependent diabetes: low-dose streptozocin-induced diabetes and nonobese diabetic (NOD) mice.
H Kolb
Diabetes/metabolism reviews, 3(3), 751-778 (1987-07-01)
Eri Mukai et al.
Diabetes research and clinical practice, 106(2), 303-311 (2014-09-30)
Spontaneously diabetic Torii (SDT) rats exhibit vascular abnormalities in pancreatic islets as the initial changes at pre-diabetes stage (8 weeks old), which is followed by β cell deterioration. In the present study, we investigated pathophysiological interactions between β cells and
Johnathan K Smid et al.
Endocrinology, 156(3), 824-836 (2014-12-09)
We found that the secreted protein periostin (Postn) is highly induced after partial pancreatectomy in regenerating areas containing mesenchymal stroma and tubular complexes. Importantly, after partial pancreatectomy, Postn-deficient mice exhibit impaired mesenchymal formation and reduced regeneration specifically within the pancreatic
Streptozocin: a review of its pharmacology, efficacy, and toxicity.
R B Weiss
Cancer treatment reports, 66(3), 427-438 (1982-03-01)
Greg Tesch et al.
Diabetologia, 57(9), 1977-1985 (2014-06-25)
The AGEs and the receptor for AGEs (RAGE) are known contributors to diabetic complications. RAGE also has a physiological role in innate and adaptive immunity and is expressed on immune cells. The aim of this study was to determine whether