Documentos clave
V900838
Sigma-Aldrich
Tris Buffered Saline
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
Sinónimos:
TBS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
solution
concentración
10 ×
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)