Merck
V900822
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
Vetec, reagent grade, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
Matriz
activated carbon, wet support
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)