V900751
Pentafluorophenol
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
bp
143 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clave InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)