Merck
V900673
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogentartrate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.07
Beilstein:
6099125
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
mp
253 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clave InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)