Merck
V900644
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein:
103390
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
Clave InChI
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongxia Cui et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(10), 3395-3403 (2015-09-10)
The study was carried out to investigate the mechanism of the ion-pair strategy in modulating zaltoprofen (ZAL) skin permeability. Seven organic amines were chosen as counter ions and the formation of ion pairs was confirmed by Fourier transform infrared and