V900543
Geraniol
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinónimos:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
grado
reagent grade
densidad de vapor
5.31 (vs air)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Clave InChI
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)