V900530
Ethyl phenylacetate
Vetec™, reagent grade, 97.5%
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
97.5%
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)