V900420
Zymosan A from Saccharomyces cerevisiae
Vetec™, reagent grade
About This Item
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)