V900376
DL-Leucine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
(±)-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
powder
color
white
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)