Merck
V900136
Lactic acid solution
≥85% in H₂O, solution, Vetec
Sinónimos:
2-Hydroxypropionic acid, DL-Lactic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5238667
Assay:
85%
Form:
viscous liquid
Grade:
reagent grade
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Lactic acid solution, Vetec, reagent grade, 85%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
85%
form
viscous liquid
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactic acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)