V900044
Calcium chloride hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
97%
mp
30 °C
densidad
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)