Documentos clave
V800440
Sigma-Aldrich
Peptone from casein
LR
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41106212
grado
LR
Línea del producto
Vetec
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)