V800374
Sodium dichromate dihydrate
AR, ≥99.5%
Sinónimos:
Sodium bichromate
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline powder
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
91 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
Clave InChI
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)