V800249
Manganese(II) sulfate monohydrate
LR, 22-32% Mn basis
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Formulario
powder
concentración
22-32% Mn
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Este artículo | SAB1409980 | SAB1403688 | WH0001345M1 |
---|---|---|---|
biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) capture ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)