Merck
V001453
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol
USP, 99.5%
Sinónimos:
Propylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
agency
USP
Quality Level
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)