1727086
USP
Zolmitriptan Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zolmitriptan
fabricante / nombre comercial
USP
mp
107-111 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Zolmitriptan Orally Disintegrating Tablets
- Zolmitriptan Tablets
- Zolmitriptan
- Zolmitriptan Nasal Spray
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)