1711406
USP
Verapamil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylbutyronitrile monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
verapamil
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.N(CCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)(CCc1cc(c(cc1)OC)OC)C
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
Clave InChI
FVLOHGQKBZSXNK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Verapamil Hydrochloride
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Verapamil Hydrochloride Tablets
- Verapamil Hydrochloride
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)