Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3 x 200 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 636,00 |
Acerca de este artículo
US$ 636,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tyloxapol
manufacturer/tradename
USP
CMC
0.018 mM
transition temp
cloud point 94.3 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description nonionic surfactant | description BioXtra | description 98% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| transition temp cloud point 94.3 °C | transition temp cloud point 94.3 °C | transition temp cloud point 94.3 °C | transition temp - |
| CMC 0.018 mM | CMC 0.018 mM | CMC 0.018 mM | CMC - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyloxapol
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?