1699311
USP
Trospium chloride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Benzilic acid, Diphenylglycolic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trospium
fabricante / nombre comercial
USP
mp
149-151 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
Clave InChI
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)