1686310
USP
Trifluridine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Carboxy-2′-deoxyuridine
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trifluridine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(C=C(C(=O)NC2=O)C(=O)O)[C@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)CO
InChI
1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7-/m0/s1
Clave InChI
GAGYTXTVUMXAOC-XVMARJQXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)