Documentos clave
1667133
USP
Ticagrelor Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
((1S,2S,3R,5S)-3-({3-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d] pyrimidin-7-yl}amino)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 2.460,00
US$ 2.460,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 2.460,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28F2N6O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
522.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 2.460,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
ticagrelor
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Ticagrelor Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)