Documentos clave
1635228
USP
Sulfaquinoxaline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N1,N2-Diquinoxalin-2-ylsulfanilamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 671,00
US$ 671,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 671,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H16N6O2S
Peso molecular:
428.47
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 671,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulfaquinoxaline
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Sulfaquinoxaline Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sulfaquinoxaline
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)