1612867
USP
Sibutramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-{1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N,N-dimethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sibutramine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)