1612765
USP
Sirolimus
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
familia API
sirolimus
fabricante / nombre comercial
USP
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)