1612594
USP
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sevoflurane
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup - boils before flash
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup - boils before flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)