1606026
USP
Rosuvastatin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(Calcium (3R,5S,E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-N,2-dimethylpropyl)sulfonamide]-6-isopropylpyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate salt (1:2))
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
rosuvastatin
fabricante / nombre comercial
USP 1606026
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
USP issued SDS can be found here.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)