1598267
USP
Raltegravir Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
US$ 5.900,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 5.900,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
raltegravir
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
- Raltegravir Chewable Tablets
- Raltegravir Potassium
- Raltegravir Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)