Merck
1576504
USP
Propylene carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 590,00
US$ 590,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 590,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
107913
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 590,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
familia API
propylene carbonate
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
14.3 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
densidad
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Propylene carbonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)