Documentos clave
1554104
USP
Prasugrel Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
Seleccione un Tamaño
150 MG
US$ 890,00
US$ 890,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
150 MG
US$ 890,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20FNO3S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
409.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 890,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prasugrel
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(cccc1)C(N3CCc4[s]c(cc4C3)OC(=O)C)C(=O)C2CC2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
Clave InChI
JALHGCPDPSNJNY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Prasugrel Hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Prasugrel Tablets
  • Prasugrel Hydrochloride
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)