1483200
USP
Oxcarbazepine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxcarbazepine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Clave InChI
VSZGCLXGCOECAY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)