Documentos clave
1463382
USP
Nicotine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Anabasine, (S)-3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 1.730,00
US$ 1.730,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 1.730,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.730,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nicotine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1[C@@H](CCCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
Clave InChI
MTXSIJUGVMTTMU-JTQLQIEISA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nicotine Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nicotine
  • Nicotine Polacrilex
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)