Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
naltrexone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O)CCC=C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
InChI key
UMLGCEOOYPDDJJ-ITLPAZOVSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Naltrexone Hydrochloride
- Naltrexone Hydrochloride Tablets
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naltrexone Related Compound A
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?