Documentos clave
1449777
USP
Nadolol Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(tert-Butylamino)-3-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yloxy)propan-2-ol
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 1.440,00
US$ 1.440,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 1.440,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27NO2
Peso molecular:
277.40
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.440,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
nadolol
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)