Merck
1430917
USP
Methyl 12-hydroxystearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
12-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 600,00
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 600,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38O3
Número de CAS:
Peso molecular:
314.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methyl 12-hydroxystearate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
Clave InChI
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Methyl 12-hydroxystearate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)