1379060
USP
Mefloquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(αS)-α-[(2S)-2-Piperidinyl]-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinemethanol monohydrochloride, threo-Mefloquine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
US$ 1.470,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.470,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mefloquine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)c1nc2c(c(c1)[C@H](O)[C@H]3NCCCC3)cccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F6N2O/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2/t12-,15-/m0/s1
Clave InChI
XEEQGYMUWCZPDN-WFASDCNBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)