Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
maleic acid
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
USP
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: 788 g/L at 20 °C, 1-propanol: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: insoluble, methanol: freely soluble
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic acid
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?