Saltar a
1367561
USP
Linezolid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]-2-oxo-5-oxazolidinil]metil]acetamida, PNU-100766, U-100766
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
200 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 576,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20FN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
337.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
US$ 576,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
linezolid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI key
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Linezolid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Linezolid Tablets
Biochem/physiol Actions
Linezolid es una oxazolidinina antimicrobiana. Inhibe la traducción del ARNm bacteriano y es un inhibidor débil, reversible y no selectivo de la monoaminooxidasa.
Linezolid es una oxazolidinona antimicrobiana. Se une a un sitio del ARN ribosómico 23S bacteriano de la subunidad 50S y evita la formación de un complejo de iniciación 70S funcional, inhibiendo así la traducción del ARNm bacteriano. Linezolid es también un débil inhibidor no selectivo y reversible de la monoaminooxidasa.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PZ0014PHR18851367639
Linezolid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1367561
Linezolid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
linezolid
API family
-
API family
linezolid
API family
linezolid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linezolid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Bone
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)