Merck
1359856
USP
Levocabastine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Levophta, Levostin, R50547, [3S-[1(cis),3α,4β]]-1-[4-cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 600,00
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 600,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29N2O2F·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
456.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levocabastine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].C[C@@H]1CN(CC[C@]1(C(O)=O)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@@](CC3)(C#N)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H29FN2O2.ClH/c1-19-17-29(16-15-26(19,24(30)31)21-5-3-2-4-6-21)23-11-13-25(18-28,14-12-23)20-7-9-22(27)10-8-20;/h2-10,19,23H,11-17H2,1H3,(H,30,31);1H/t19-,23-,25-,26-;/m1./s1
Clave InChI
OICFWWJHIMKBCD-VALQNVSPSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Levocabastine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Non-peptide histamine H1 receptor antagonist; neurotensin NTS2 receptor ligand.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)