Documentos clave
1354218
USP
Isradipine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl 1-methylethyl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) -2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl methyl 4-(4-benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Seleccione un Tamaño
15 MG
US$ 1.470,00
US$ 1.470,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
US$ 1.470,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
369.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.470,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
isradipine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
n1c(c(c(c(c1C)C(=O)OC)c2c3n[o]nc3ccc2)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C19H19N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9H,1-5H3
Clave InChI
XXUCEEUFISNYCI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)