1310008
USP
Homatropine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
homatropine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
214-217 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
Clave InChI
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Homatropine Hydrobromide Ophthalmic Solution
- Homatropine Methylbromide
- Belladonna Extract
- Belladonna Leaf
- Belladonna Tincture
- Belladonna Extract Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)