Merck
1308200
USP
Hexylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Seleccione un Tamaño
125 MG
US$ 590,00
US$ 590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
125 MG
US$ 590,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1098298
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
lim. expl.
7.4 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Hexylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)