1283437
USP
Fosinopril Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(4S)-4-Cyclohexyl-1-[2-[(RS)-[(1SR)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline sodium salt, (4S)-4-Cyclohexyl-1-[(RS)-1-hydroxy-2-methylpropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]-acetyl-L-proline propionate (ester) sodium salt
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fosinopril
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)