Merck
1266868
USP
Ethyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 497,00
US$ 497,00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 497,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
284.48
Beilstein:
1782663
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 497,00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ethyl palmitate
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clave InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Ethyl palmitate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethyl Oleate
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)