1231637
USP
Ecamsule Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Terephthalic acid, Benzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
925 °F
fabricante / nombre comercial
USP
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)